Stampa…
2-(2-Hydroxyphenyl)glycine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911973-1G OR911973-5G
APOSOR911973-1GEA 393 EUR
APOSOR911973-1G APOSOR911973-5G
2-(2-Hydroxyphenyl)glycine 97%
2-(2-Hydroxyphenyl)glycine
Formula: C₈H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014348
CAS Number: 25178-38-5