Stampa…
2,3-Dimethoxy-5-methylhydroquinone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911920-1G OR911920-5G
APOSOR911920-1GEA 249 EUR
APOSOR911920-1G APOSOR911920-5G
2,3-Dimethoxy-5-methylhydroquinone 98%
2,3-Dimethoxy-5-methylhydroquinone
Formula: C₉H₁₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017161
CAS Number: 3066-90-8