Stampa…
2-Chloro-6-(1-piperazinyl)pyrazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911807-1G OR911807-5G
APOSOR911807-1GEA 190 EUR
APOSOR911807-1G APOSOR911807-5G
2-Chloro-6-(1-piperazinyl)pyrazine 98%
2-Chloro-6-(1-piperazinyl)pyrazine
Formula: C₈H₁₁ClN₄
Peso molecolare: 198,653 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04975444
CAS Number: 64022-27-1