Stampa…
3,4-Dimethoxybenzyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dimethoxybenzyl Chloride
OR911800-10G OR911800-1G OR911800-5G
APOSOR911800-10GEA 684 EUR
APOSOR911800-10G APOSOR911800-1G APOSOR911800-5G
3,4-Dimethoxybenzyl chloride 95%
3,4-Dimethoxybenzyl chloride
Formula: C₉H₁₁ClO₂
Peso molecolare: 186,635 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00185554
CAS Number: 7306-46-9