Stampa…
5-Ethoxy-4-methyloxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911732-1G OR911732-5G
APOSOR911732-1GEA 43.5 EUR
APOSOR911732-1G APOSOR911732-5G
5-Ethoxy-4-methyloxazole 95%
5-Ethoxy-4-methyloxazole
Formula: C₆H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06411139
CAS Number: 5006-20-2