Dihydroterpineol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(4-Methylcyclohexyl)propan-2-ol
OR911724-25G
OR911724-5G
APOSOR911724-25GEA
395
EUR
APOSOR911724-25G
APOSOR911724-5G
Dihydroterpineol 95%
Dihydroterpineol
Formula:
C₁₀H₂₀O Peso molecolare: 156,265 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013760 CAS Number: 498-81-7 |