Stampa…
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Isoferulic acid, 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acrylic acid
OR911490-10G OR911490-25G
APOSOR911490-10GEA 148 EUR
APOSOR911490-10G APOSOR911490-25G
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid 95%
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Peso molecolare: 194.184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004391
CAS Number: 25522-33-2