Stampa…
tert-Butyl 4-methylbenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911439-100G OR911439-25G
APOSOR911439-100GEA 339 EUR
APOSOR911439-100G APOSOR911439-25G
tert-Butyl 4-methylbenzoate 95%
tert-Butyl 4-methylbenzoate
Formula: C₁₂H₁₆O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06795961
CAS Number: 13756-42-8