4-[(2-Cyanoethyl)methylamino]benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911382-25G
OR911382-5G
APOSOR911382-25GEA
290
EUR
APOSOR911382-25G
APOSOR911382-5G
4-[(2-Cyanoethyl)methylamino]benzaldehyde 95%
4-[(2-Cyanoethyl)methylamino]benzaldehyde
Formula:
C₁₁H₁₂N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00021067 CAS Number: 94-21-3 |