Stampa…
N-(2-Chlorophenyl)glycine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911248-1G OR911248-5G
APOSOR911248-1GEA 270 EUR
APOSOR911248-1G APOSOR911248-5G
N-(2-Chlorophenyl)glycine 98%
N-(2-Chlorophenyl)glycine
Formula: C₈H₈ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03089219
CAS Number: 6961-49-5