Stampa…
2-Ethoxy-3-methylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911228-1G OR911228-5G
APOSOR911228-1GEA 290 EUR
APOSOR911228-1G APOSOR911228-5G
2-Ethoxy-3-methylaniline 98%
2-Ethoxy-3-methylaniline
Formula: C₉H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20491422
CAS Number: 1352318-44-5