Stampa…
2-Amino-4-bromo-5-chlorophenol ≥97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911205-1G OR911205-250MG
APOSOR911205-1GEA 142 EUR
APOSOR911205-1G APOSOR911205-250MG
2-Amino-4-bromo-5-chlorophenol ≥97%
2-Amino-4-bromo-5-chlorophenol
Formula: C₆H₅BrClNO
Peso molecolare: 222,467 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD25978069
CAS Number: 1037298-14-8