Stampa…
N,N-Dimethylthiophene-3-carboxamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911200-1G OR911200-5G
APOSOR911200-1GEA 219 EUR
APOSOR911200-1G APOSOR911200-5G
N,N-Dimethylthiophene-3-carboxamide 97%
N,N-Dimethylthiophene-3-carboxamide
Formula: C₇H₉NOS
Peso molecolare: 155,217 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11742100
CAS Number: 59906-37-5