Stampa…
1-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]pyrrolidine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911199-1G OR911199-5G
APOSOR911199-1GEA 219 EUR
APOSOR911199-1G APOSOR911199-5G
1-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]pyrrolidine 96%
1-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]pyrrolidine
Formula: C₉H₁₁NOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11742078
CAS Number: 78909-14-5