Stampa…
2-Methoxy-3-methylaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR911198-10G OR911198-1G OR911198-5G
APOSOR911198-10GEA 582 EUR
APOSOR911198-10G APOSOR911198-1G APOSOR911198-5G
2-Methoxy-3-methylaniline 97%
2-Methoxy-3-methylaniline
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,179 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12547890
CAS Number: 18102-30-2