Stampa…
N-Cyclopropylthiophene-3-carboxamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911185-1G OR911185-5G
APOSOR911185-1GEA 270 EUR
APOSOR911185-1G APOSOR911185-5G
N-Cyclopropylthiophene-3-carboxamide 98%
N-Cyclopropylthiophene-3-carboxamide
Formula: C₈H₉NOS
Peso molecolare: 167,228 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10674150
CAS Number: 1090897-27-0