Stampa…
(3-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911179-1G OR911179-250MG
APOSOR911179-1GEA 328 EUR
APOSOR911179-1G APOSOR911179-250MG
(3-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Propoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07754771
CAS Number: 900704-18-9