Stampa…
(3-Ethoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911178-1G OR911178-250MG
APOSOR911178-1GEA 328 EUR
APOSOR911178-1G APOSOR911178-250MG
(3-Ethoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Ethoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075781
CAS Number: 72775-83-8