Stampa…
2-(Pyrazol-1-ylmethyl)benzonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911139-10G OR911139-1G OR911139-5G
APOSOR911139-10GEA 754 EUR
APOSOR911139-10G APOSOR911139-1G APOSOR911139-5G
2-(Pyrazol-1-ylmethyl)benzonitrile 96%
2-(Pyrazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Formula: C₁₁H₉N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09863321
CAS Number: 875740-60-6