Stampa…
2-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911138-10G OR911138-1G OR911138-5G
APOSOR911138-10GEA 575 EUR
APOSOR911138-10G APOSOR911138-1G APOSOR911138-5G
2-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile 98%
2-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile
Formula: C₁₂H₁₆N₂
Peso molecolare: 188,269 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07339551
CAS Number: 867330-04-9