Stampa…
2-Methyl-4-nitro-1,3-benzoxazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911136-1G OR911136-5G
APOSOR911136-1GEA 183 EUR
APOSOR911136-1G APOSOR911136-5G
2-Methyl-4-nitro-1,3-benzoxazole 98%
2-Methyl-4-nitro-1,3-benzoxazole
Formula: C₈H₆N₂O₃
Peso molecolare: 178,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08064696
CAS Number: 478553-83-2