Stampa…
4-Chloro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911128-1G OR911128-5G
APOSOR911128-1GEA 219 EUR
APOSOR911128-1G APOSOR911128-5G
4-Chloro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol 98%
4-Chloro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,581 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412413
CAS Number: 87974-49-0