Stampa…
N-(4-Methylphenyl)pyrimidin-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911119-10G OR911119-1G OR911119-5G
APOSOR911119-10GEA 757 EUR
APOSOR911119-10G APOSOR911119-1G APOSOR911119-5G
N-(4-Methylphenyl)pyrimidin-2-amine 98%
N-(4-Methylphenyl)pyrimidin-2-amine
Formula: C₁₁H₁₁N₃
Peso molecolare: 185,225 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13412781
CAS Number: 198711-26-1