Stampa…
1-Cyclopentyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911107-10G OR911107-1G OR911107-25G
APOSOR911107-10GEA 379 EUR
APOSOR911107-10G APOSOR911107-1G APOSOR911107-25G
1-Cyclopentyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
1-Cyclopentyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₈H₁₁N₃O₂
Peso molecolare: 181,192 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16345430
CAS Number: 1245772-56-8