Stampa…
1-Butyl-4-nitropyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911094-1G OR911094-25G OR911094-5G
APOSOR911094-1GEA 147 EUR
APOSOR911094-1G APOSOR911094-25G APOSOR911094-5G
1-Butyl-4-nitropyrazole 98%
1-Butyl-4-nitropyrazole
Formula: C₇H₁₁N₃O₂
Peso molecolare: 169,181 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16810712
CAS Number: 1240574-64-4