Stampa…
1-Cyclohexyl-4-nitropyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911093-1G OR911093-5G
APOSOR911093-1GEA 219 EUR
APOSOR911093-1G APOSOR911093-5G
1-Cyclohexyl-4-nitropyrazole 97%
1-Cyclohexyl-4-nitropyrazole
Formula: C₉H₁₃N₃O₂
Peso molecolare: 195,218 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24448797
CAS Number: 97421-22-2