Stampa…
2-Methanesulphonylpyridine-4-carbonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911079-1G OR911079-250MG
APOSOR911079-1GEA 435 EUR
APOSOR911079-1G APOSOR911079-250MG
2-Methanesulphonylpyridine-4-carbonitrile 96%
2-Methanesulphonylpyridine-4-carbonitrile
Formula: C₇H₆N₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14705772
CAS Number: 66154-69-6