Stampa…
N-tert-Butyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911063-1G OR911063-5G
APOSOR911063-1GEA 168 EUR
APOSOR911063-1G APOSOR911063-5G
N-tert-Butyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
N-tert-Butyl-3-nitropyridin-2-amine
Formula: C₉H₁₃N₃O₂
Peso molecolare: 195,218 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00499524
CAS Number: 79371-45-2