Stampa…
2-N-Cyclopropylamino-5-nitropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Cyclopropyl-5-nitropyridin-2-amine
OR911058-1G OR911058-5G
APOSOR911058-1GEA 219 EUR
APOSOR911058-1G APOSOR911058-5G
2-N-Cyclopropylamino-5-nitropyridine 97%
2-N-Cyclopropylamino-5-nitropyridine
Formula: C₈H₉N₃O₂
Peso molecolare: 179,176 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00097476
CAS Number: 246862-51-1