Stampa…
2-N-Ethylamino-5-nitropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911051-1G OR911051-25G OR911051-5G
APOSOR911051-1GEA 147 EUR
APOSOR911051-1G APOSOR911051-25G APOSOR911051-5G
2-N-Ethylamino-5-nitropyridine 98%
2-N-Ethylamino-5-nitropyridine
Formula: C₇H₉N₃O₂
Peso molecolare: 167,165 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023438
CAS Number: 67730-09-0