Stampa…
1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910988-1G OR910988-5G
APOSOR910988-1GEA 219 EUR
APOSOR910988-1G APOSOR910988-5G
1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride 98%
1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₀ClN·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11841333
CAS Number: 856629-37-3