Stampa…
3-(methylamino)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910959-1G OR910959-250MG
APOSOR910959-1GEA 89.9 EUR
APOSOR910959-1G APOSOR910959-250MG
3-(methylamino)benzonitrile 95%
3-(methylamino)benzonitrile
Formula: C₈H₈N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11153024
CAS Number: 64910-52-7