Stampa…
3-Methoxy-5-(4-methylphenyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910874-1G OR910874-5G
APOSOR910874-1GEA 219 EUR
APOSOR910874-1G APOSOR910874-5G
3-Methoxy-5-(4-methylphenyl)pyridine 97%
3-Methoxy-5-(4-methylphenyl)pyridine
Formula: C₁₃H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22192492
CAS Number: 1373233-04-5