5-(2-Methylphenyl)pyridin-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910865-1G
OR910865-5G
APOSOR910865-1GEA
219
EUR
APOSOR910865-1G
APOSOR910865-5G
5-(2-Methylphenyl)pyridin-2-amine 98%
5-(2-Methylphenyl)pyridin-2-amine
Formula:
C₁₂H₁₂N₂ Peso molecolare: 184,237 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06802147 CAS Number: 503536-76-3 |