Stampa…
4-(2-Methylphenyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910849-1G OR910849-5G
APOSOR910849-1GEA 219 EUR
APOSOR910849-1G APOSOR910849-5G
4-(2-Methylphenyl)benzonitrile 98%
4-(2-Methylphenyl)benzonitrile
Formula: C₁₄H₁₁N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05981801
CAS Number: 189828-30-6