Stampa…
3-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylbenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR910837-1G OR910837-5G
APOSOR910837-1GEA 234 EUR
APOSOR910837-1G APOSOR910837-5G
3-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylbenzamide
3-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylbenzamide
Formula: C₁₆H₁₄N₂O
Peso molecolare: 250,295 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21609619
CAS Number: 1365271-34-6