Stampa…
3-methoxy-5-nitrobenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910730-1G OR910730-5G
APOSOR910730-1GEA 161 EUR
APOSOR910730-1G APOSOR910730-5G
3-methoxy-5-nitrobenzonitrile 97%
3-methoxy-5-nitrobenzonitrile
Formula: C₈H₆N₂O₃
Peso molecolare: 178,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463876
CAS Number: 33224-19-0