Stampa…
4-(3,5-Dimethylphenyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910648-1G OR910648-250MG
APOSOR910648-1GEA 633 EUR
APOSOR910648-1G APOSOR910648-250MG
4-(3,5-Dimethylphenyl)aniline 98%
4-(3,5-Dimethylphenyl)aniline
Formula: C₁₄H₁₅N
Peso molecolare: 197,276 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03792760
CAS Number: 444143-44-6