Stampa…
1,2,3-Benzotriazol-2-ylacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910623-1G OR910623-5G
APOSOR910623-1GEA 248 EUR
APOSOR910623-1G APOSOR910623-5G
1,2,3-Benzotriazol-2-ylacetic acid 95%
1,2,3-Benzotriazol-2-ylacetic acid
Formula: C₈H₇N₃O₂
Peso molecolare: 177,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01812492
CAS Number: 4144-68-7