Stampa…
1-Methyl-6-nitroindole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methyl-6-nitro-1H-indole
OR910612-1G OR910612-5G
APOSOR910612-1GEA 270 EUR
APOSOR910612-1G APOSOR910612-5G
1-Methyl-6-nitroindole 98%
1-Methyl-6-nitroindole
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,172 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13178347
CAS Number: 99459-48-0