Stampa…
2-Amino-2,3-dihydroinden-1-one hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910599-1G OR910599-250MG
APOSOR910599-1GEA 757 EUR
APOSOR910599-1G APOSOR910599-250MG
2-Amino-2,3-dihydroinden-1-one hydrochloride 98%
2-Amino-2,3-dihydroinden-1-one hydrochloride
Formula: C₉H₉NO·ClH
Peso molecolare: 183,635 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13176559
CAS Number: 6941-16-8