Stampa…
1-Ethyl-5-nitroindazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethyl-5-nitro-1H-indazole
OR910594-1G OR910594-5G
APOSOR910594-1GEA 219 EUR
APOSOR910594-1G APOSOR910594-5G
1-Ethyl-5-nitroindazole 98%
1-Ethyl-5-nitroindazole
Formula: C₉H₉N₃O₂
Peso molecolare: 191,187 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20491412
CAS Number: 5228-51-3