Methyl 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910570-1G
OR910570-25G
OR910570-5G
APOSOR910570-1GEA
139
EUR
APOSOR910570-1G
APOSOR910570-25G
APOSOR910570-5G
Methyl 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 97%
Methyl 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate
Formula:
C₉H₉N₃O₂ Peso molecolare: 191,187 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22421518 CAS Number: 113053-51-3 |