Stampa…
1-Isopropyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910560-10G OR910560-1G OR910560-5G
APOSOR910560-10GEA 647 EUR
APOSOR910560-10G APOSOR910560-1G APOSOR910560-5G
1-Isopropyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
1-Isopropyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Formula: C₁₂H₁₃N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20882008
CAS Number: 1368465-84-2