1-Propyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910559-1G
OR910559-25G
OR910559-5G
APOSOR910559-1GEA
147
EUR
APOSOR910559-1G
APOSOR910559-25G
APOSOR910559-5G
1-Propyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
1-Propyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile
Formula:
C₁₀H₁₀N₄ Peso molecolare: 186,213 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22421517 CAS Number: 1400644-57-6 |