Stampa…
2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910558-1G OR910558-25G OR910558-5G
APOSOR910558-1GEA 145 EUR
APOSOR910558-1G APOSOR910558-25G APOSOR910558-5G
2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Formula: C₁₂H₁₃N₃
Peso molecolare: 199.252 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21467497
CAS Number: 1403483-82-8