Stampa…
1-Ethyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910556-1G OR910556-25G OR910556-5G
APOSOR910556-1GEA 147 EUR
APOSOR910556-1G APOSOR910556-25G APOSOR910556-5G
1-Ethyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
1-Ethyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile
Formula: C₉H₈N₄
Peso molecolare: 172,187 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13881240
CAS Number: 1119505-52-0