Stampa…
1-Methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carbonitrile
OR910554-1G OR910554-5G
APOSOR910554-1GEA 82.8 EUR
APOSOR910554-1G APOSOR910554-5G
1-Methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 96%
1-Methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile
Formula: C₈H₆N₄
Peso molecolare: 158.16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11054186
CAS Number: 1065100-55-1