Stampa…
1H-1,2,3-Benzotriazole-5-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole-5-carbonitrile
OR910546-10G OR910546-1G OR910546-5G
APOSOR910546-10GEA 575 EUR
APOSOR910546-10G APOSOR910546-1G APOSOR910546-5G
1H-1,2,3-Benzotriazole-5-carbonitrile 98%
1H-1,2,3-Benzotriazole-5-carbonitrile
Formula: C₇H₄N₄
Peso molecolare: 144,133 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08669484
CAS Number: 24611-70-9