Stampa…
N-[(1,2-Dimethylindol-3-yl)methylidene]hydroxylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910545-1G OR910545-250MG OR910545-5G
APOSOR910545-1GEA 219 EUR
APOSOR910545-1G APOSOR910545-250MG APOSOR910545-5G
N-[(1,2-Dimethylindol-3-yl)methylidene]hydroxylamine 95%
N-[(1,2-Dimethylindol-3-yl)methylidene]hydroxylamine
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Peso molecolare: 188,226 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00738115
CAS Number: 338997-02-7